Tisk…
Sodium cyclamate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
389280010 389280500 389282500
ACRO389280010EA 4710 CZK
ACRO389280010 ACRO389280500 ACRO389282500
Sodium cyclamate 99%
Sodium cyclamate
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₃S
Bod tání: 265 °C
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003827
CAS číslo: 139-05-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
pH 5.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm