Tisk…
Sodium hydrogen-L-tartrate 98+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
389422500 389420010
ACRO389422500EA 1980 CZK
ACRO389422500 ACRO389420010
Sodium hydrogen-L-tartrate 98+% p.a.
Sodium hydrogen-L-tartrate
Vzorec: C₄H₅NaO₆
Bod tání: 253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065393
CAS číslo: 526-94-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
pH 3.0 to 3.6 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)