Tisk…
Zinc(II) acetylacetonate (∼25% Zn)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II), Zinc acetylacetonate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O')
388770050 388771000 388775000
ACRO388770050EA 920 CZK
ACRO388770050 ACRO388771000 ACRO388775000
Zinc(II) acetylacetonate (∼25% Zn)
Zinc(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Zn
MW: 263.61
Bod varu: 129…131 °C (10 mmHg)
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000035
CAS číslo: 14024-63-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)