Tisk…
1,1-Dimethylurea 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
388740050 388740250 388741000
ACRO388740050EA 883 CZK
ACRO388740050 ACRO388740250 ACRO388741000
1,1-Dimethylurea 98+%
1,1-Dimethylurea
Vzorec: C₃H₈N₂O
Bod tání: 179…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007959
CAS číslo: 598-94-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %