Tisk…
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methanesulphonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt (1:1), Ammonium triflate
388730050 388730250 388730500
ACRO388730050EA 2450 CZK
ACRO388730050 ACRO388730250 ACRO388730500
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Ammonium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CH₄F₃NO₃S
MW: 167,102 g/mol
Bod tání: 225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075332
CAS číslo: 38542-94-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %