Tisk…
Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Mercury sodium alloy
388590100 388590500
ACRO388590100EA 6220 CZK
ACRO388590100 ACRO388590500
Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Sodium mercury amalgam
Vzorec: Hg:Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210362
CAS číslo: 11110-52-4
UN: 3401
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 5 % (approximately)