Tisk…
3-Mercapto-1-propanol 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388570050 388570010
ACRO388570050EA 8350 CZK
ACRO388570050 ACRO388570010
3-Mercapto-1-propanol 97+%
3-Mercapto-1-propanol
Vzorec: C₃H₈OS
MW: 92.16 g/mol
Bod varu: 106 °C (50 mmHg)
Hustota: 1.062 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192262
CAS číslo: 19721-22-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %