Tisk…
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
388560100 388560500
ACRO388560100EA 3580 CZK
ACRO388560100 ACRO388560500
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Tin(IV) iodide
Vzorec: I₄Sn
MW: 626,33 g/mol
Bod tání: 144 °C
Hustota: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036272
CAS číslo: 7790-47-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %