Tisk…
Woodův kov, rods
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Wood's metal, Bismuth Lead Cadmium Tin alloy (50:25:12.5:12.5 w%)
388551000 388555000
ACRO388551000EA 1970 CZK
ACRO388551000 ACRO388555000
Woodův kov, rods
Woodův kov
Bod tání: 70 °C
Hustota: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00801077
CAS číslo: 76093-98-6
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver grey Rods
Composition alloy typically:Bi 50%; Pb 25%; Cd 12.5%; Sn 12.5%