Tisk…
Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388460100 388460500
ACRO388460100EA 6180 CZK
ACRO388460100 ACRO388460500
Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Sodium mercury amalgam
Vzorec: Hg:Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210362
CAS číslo: 11110-52-4
UN: 3401
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 20 % (approximately)