Tisk…
Natronové vápno, granular, pure indicator, with indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388350010 388350500 388352500
ACRO388350010EA 3270 CZK
ACRO388350010 ACRO388350500 ACRO388352500
Natronové vápno, granular, pure indicator, with indicator
Natronové vápno
With indicator white to violet
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134094
CAS číslo: 8006-28-8
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light grey Granules
Loss on drying ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %