Tisk…
Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
388320100 388320500
ACRO388320100EA 1930 CZK
ACRO388320100 ACRO388320500
Benzyltrimethylammonium tribromide 97%
Benzyltrimethylammonium tribromide
Vzorec: C₁₀H₁₆Br₃N
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134423
CAS číslo: 111865-47-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥96.0 %