Tisk…
Chlorid sodný ∼26% water, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
387640010 387640025
ACRO387640010EA 898 CZK
ACRO387640010 ACRO387640025
Chlorid sodný ∼26% water, pure
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1413
Bod tání: 801
Hustota: 1.202 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 25 to 28 %