Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
387600010
387600050
387600250
ACRO387600010EA
1800
CZK
ACRO387600010
ACRO387600050
ACRO387600250
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 99%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Vzorec:
C₂HF₆NO₄S₂ MW: 281.143 g/mol Bod varu: 90…91 °C (760 mmHg) Bod tání: 52…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00214154 CAS číslo: 82113-65-3 UN: 3261 ADR: 8 I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 56 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |