Tisk…
2-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
387500010 387500050
ACRO387500010EA 2140 CZK
ACRO387500010 ACRO387500050
2-Hydroxyphenylboronic acid 97%
2-Hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₃
Bod tání: 173…174 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074581
CAS číslo: 89466-08-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %