Petrolether, 180…280 °C ∼, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
387490010
387490025
387490050
387490250
ACRO387490010EA
1850
CZK
ACRO387490010
ACRO387490025
ACRO387490050
ACRO387490250
Petrolether, 180…280 °C ∼, pure
Ropný líh
Bod varu:
200…250 °C (760 mmHg) Hustota: 0.79 g/cm³ Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135561 CAS číslo: 8008-20-6 UN: 3082 ADR: 9 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
Boiling point | 200 to 250°C |
Density | (15°C) ≥0.79 kg/dm³ |
Aromatics | ≤0.2 % |