Chlorid nikelnatý 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
387320500
387322500
ACRO387320500EA
2370
CZK
ACRO387320500
ACRO387322500
Chlorid nikelnatý 98%
Chlorid nikelnatý
Vzorec:
Cl₂Ni Bod tání: 1001 °C Hustota: 3,55 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS číslo: 7718-54-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light orange to brown Powder |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |