Tisk…
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
387300050 387300250
ACRO387300050EA 3940 CZK
ACRO387300050 ACRO387300250
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002554
CAS číslo: 787-70-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %