Tisk…
1-Bromo-2-butyne 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
387020010 387020050 387020250
ACRO387020010EA 1820 CZK
ACRO387020010 ACRO387020050 ACRO387020250
1-Bromo-2-butyne 98%
1-Bromo-2-butyne
Vzorec: C₄H₅Br
Bod varu: 40…41 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,473 g/cm³
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190233
CAS číslo: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %