Tisk…

trans-β-Nitrostyrene 97+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene

386530050 386530250 386531000
ACRO386530050EA 1170 CZK
ACRO386530050 ACRO386530250 ACRO386531000
trans-β-Nitrostyrene 97+%
trans-β-Nitrostyrene
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Bod varu: 250…260 °C (760 mmHg)
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007402
CAS číslo: 5153-67-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR