Tisk…
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
386281000 386288000
386281000.EA 4490 CZK
386281000. 386288000.
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M in THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex
Vzorec: C₃H₇ClMg·LiCl
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784514
CAS číslo: 745038-86-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.1 to 1.5 M