Tisk…
4,5-Dichlorophthalic anhydride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
387120050 387120250
ACRO387120050EA 2910 CZK
ACRO387120050 ACRO387120250
4,5-Dichlorophthalic anhydride 98%
4,5-Dichlorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₂Cl₂O₃
MW: 217,01 g/mol
Bod tání: 185…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075034
CAS číslo: 942-06-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %