Dichroman sodný dihydrát 99.5-100.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
385630025
385631000
385635000
ACRO385630025EA
10150
CZK
ACRO385630025
ACRO385631000
ACRO385635000
Dichroman sodný dihydrát 99.5-100.5% ACS
Dichroman sodný dihydrát
Vzorec:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O Bod varu: 400 °C (760 mmHg) Bod tání: 357 °C Hustota: 2,35 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149166 CAS číslo: 7789-12-0 UN: 3087 ADR: 5.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange Crystalline powder |
Titration Iodometric | 99.5 to 100.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Aluminium (Al) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.003 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |