Tisk…
2-Hydroxythiophenol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
385600010 385600050
ACRO385600010EA 2440 CZK
ACRO385600010 ACRO385600050
2-Hydroxythiophenol 98+%
2-Hydroxythiophenol
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 40 °C (300 mmHg)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040447
CAS číslo: 1121-24-0
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %