Tisk…
Benzylideneacetone 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
385590010 385590500 385592500
ACRO385590010EA 2730 CZK
ACRO385590010 ACRO385590500 ACRO385592500
Benzylideneacetone 98+%
Benzylideneacetone
Vzorec: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Bod varu: 261 °C (760 mmHg)
Bod tání: 38,5 °C
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008779
CAS číslo: 122-57-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %