Tisk…
Methyl pelargonate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl nonanoate, Nonanoic acid methyl ester, Pelargonic acid methyl ester
385560050 385560250 385561000
ACRO385560050EA 1770 CZK
ACRO385560050 ACRO385560250 ACRO385561000
Methyl pelargonate 95%
Methyl pelargonate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Bod varu: 213 °C (760 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,874 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009569
CAS číslo: 1731-84-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %