Tisk…
Methyl decanoate 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
385550250 385551000 385555000
ACRO385550250EA 1200 CZK
ACRO385550250 ACRO385551000 ACRO385555000
Methyl decanoate 98+%
Methyl decanoate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Bod varu: 226 °C (760 mmHg)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,871 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009580
CAS číslo: 110-42-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %