Tisk…
Ethyl myristate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
385540250 385541000 385545000
ACRO385540250EA 791 CZK
ACRO385540250 ACRO385541000 ACRO385545000
Ethyl myristate 98+%
Ethyl myristate
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43
Bod varu: 295 °C (760 mmHg)
Bod tání: 11…12 °C
Hustota: 0.86
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008984
CAS číslo: 124-06-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %