Tisk…
Propyl propionate 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Propionic acid propyl ester
385520010 385520500 385522500
385520010.EA 3280 CZK
385520010. 385520500. 385522500.
Propyl propionate 98+%
Propyl propionate
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Bod varu: 123 °C (760 mmHg)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,881 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009373
CAS číslo: 106-36-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %