Tisk…
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
385210010 385210050 385210250
ACRO385210010EA 4230 CZK
ACRO385210010 ACRO385210050 ACRO385210250
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115.1735 g/mol
Bod varu: 75…76 °C (18 mmHg)
Hustota: 1.02 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179435
CAS číslo: 130290-79-8
UN: 2735
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %