Tisk…
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
384870010 384870050
ACRO384870010EA 1090 CZK
ACRO384870010 ACRO384870050
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.3 g/mol
Bod tání: 149…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00076999
CAS číslo: 84358-13-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %