Tisk…
Ammonium thioglycolate 70% (w/w)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
384682500 384680010 384680000
ACRO384682500EA 989 CZK
ACRO384682500 ACRO384680010 ACRO384680000
Ammonium thioglycolate 70% (w/w)
Ammonium thioglycolate
Vzorec: C₂H₇NO₂S
Bod varu: 115 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137451
CAS číslo: 5421-46-5
UN: 2922
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 68.0 to 72.0 %
Identification mercaptane:positive
pH 5.8 to 6.4
Iron (Fe) ≤0.2 ppm