Tisk…
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(1-tert-Butoxycarbonyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, N-Boc-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrazolyl-4-boronic acid Pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-Boc-pyrazolyl-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(1-Boc-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, tert-butyl 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate, 1-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylate
384640010 384640050
ACRO384640010EA 2710 CZK
ACRO384640010 ACRO384640050
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₃N₂O₄B
MW: 294,1544 g/mol
Bod tání: 82…89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05663873
CAS číslo: 552846-17-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
HPLC ≥96.0 %