Tisk…
10-Bromo-1-decanol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 10-Bromodecanol
384590010 384590050 384590250
ACRO384590010EA 1480 CZK
ACRO384590010 ACRO384590050 ACRO384590250
10-Bromo-1-decanol 95%
10-Bromo-1-decanol
Vzorec: HO(CH₂)₉CH₂Br
MW: 237.18
Bod varu: 165…169 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.19 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041681
CAS číslo: 53463-68-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %