Tisk…
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
383170010 383170100
ACRO383170010EA 942 CZK
ACRO383170010 ACRO383170100
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Sm
MW: 597.57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192431
CAS číslo: 52093-28-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 24.65 to 25.66 % (Sm)