Tisk…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
385940050 385940250 385941000
ACRO385940050EA 978 CZK
ACRO385940050 ACRO385940250 ACRO385941000
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod tání: 73…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003362
CAS číslo: 881-68-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %