Tisk…
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
383000010 383000050
ACRO383000010EA 2690 CZK
ACRO383000010 ACRO383000050
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Bis(dichlorophosphino)methane
Vzorec: CH₂Cl₄P₂
Bod varu: 101…105 °C (22 mmHg)
Hustota: 1,601 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01073767
CAS číslo: 28240-68-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Refractive index 1.5920 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure