Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382960250 382960010 382960050
ACRO382960250EA 34820 CZK
ACRO382960250 ACRO382960010 ACRO382960050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208.07
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03789259
CAS číslo: 761446-44-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.0 %