1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382940010
382940050
382940250
ACRO382940010EA
3150
CZK
ACRO382940010
ACRO382940050
ACRO382940250
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₉H₁₅BN₂O₂ MW: 194,039 g/mol Bod tání: 125…130 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03453063 CAS číslo: 269410-08-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.0 % |