Tisk…
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 1830 CZK
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
4-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 228…230 °C (760 mmHg)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,065 g/cm³
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006449
CAS číslo: 3731-53-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %