Tisk…
Trimethylsulphoxonium chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Trimethyloxosulphonium chloride
381520010 381520050
ACRO381520010EA 1160 CZK
ACRO381520010 ACRO381520050
Trimethylsulphoxonium chloride 97%
Trimethylsulphoxonium chloride
Vzorec: C₃H₉ClOS
Bod tání: 226…229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011898
CAS číslo: 5034-06-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %