Tisk…
Methyl-5-hexynoate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-hexynoate
380880050 380880250
ACRO380880050EA 4420 CZK
ACRO380880050 ACRO380880250
Methyl-5-hexynoate 95%
Methyl-5-hexynoate
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Bod varu: 60…62 °C (10 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671366
CAS číslo: 77758-51-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %