Tisk…
Propargyl acetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Propargylacetate
380820050 380820250
ACRO380820050EA 1400 CZK
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98.10 g/mol
Bod varu: 27…28 °C (8 mmHg)
Hustota: 0.989 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041601
CAS číslo: 627-09-8
UN: 1992
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %