Tisk…
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
380651000 380658000
380651000.EA 6070 CZK
380651000. 380658000.
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Vzorec: C₅H₉LiSi
Hustota: 0,88 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075059
CAS číslo: 54655-07-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange Solution
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M