Tisk…
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TMSH
381360010 381360100
ACRO381360010EA 1820 CZK
ACRO381360010 ACRO381360100
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M in methanol
Trimethylsulphonium Hydroxide
Vzorec: C₃H₁₀OS
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216756
CAS číslo: 17287-03-5
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.20 to 0.30 M