Tisk…
2-(Boc-amino)ethanethiol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-Cysteamine, tert-butyl N-(2-sulphanylethyl)carbamate, Carbamic acid, (2-mercaptoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (2-mercaptoethyl)carbamate
381080050 381080250
ACRO381080050EA 3010 CZK
ACRO381080050 ACRO381080250
2-(Boc-amino)ethanethiol 97%
2-(Boc-amino)ethanethiol
Vzorec: C₇H₁₅NO₂S
MW: 177,26 g/mol
Bod varu: 68 °C (,3 mmHg)
Hustota: 1,049 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274335
CAS číslo: 67385-09-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %