Tisk…
Sodium diformylamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
380430050 380430250
ACRO380430050EA 1630 CZK
ACRO380430050 ACRO380430250
Sodium diformylamide 98%
Sodium diformylamide
Vzorec: C₂H₃NNaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145302
CAS číslo: 18197-26-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %