4-Ethynylanisole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
379920010
379920050
ACRO379920010EA
2350
CZK
ACRO379920010
ACRO379920050
4-Ethynylanisole 97%
4-Ethynylanisole
Vzorec:
C₉H₈O Bod varu: 87…91 °C (11 mmHg) Bod tání: 28…30 °C Hustota: 1,019 g/cm³ Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00168815 CAS číslo: 768-60-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |