Tisk…
Tetraethylammonium perchlorate 0.2M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
379801000 379805000
ACRO379801000EA 1500 CZK
ACRO379801000 ACRO379805000
Tetraethylammonium perchlorate 0.2M vodný roztok
Tetraethylammonium perchlorate
Vzorec: C₈H₂₀ClNO₄
MW: 229,7 g/mol
Bod tání: > 300 °C
Hustota: 1,0016 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041977
CAS číslo: 2567-83-1
UN: 3139
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.2 M Exact strength on the certificate of analysis