Tisk…
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
379740010 379740050 379740250
ACRO379740010EA 3760 CZK
ACRO379740010 ACRO379740050 ACRO379740250
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Vzorec: C₁₅H₃₂N₃OP
MW: 301,41 g/mol
Bod varu: 98…100 °C (5 mmHg)
Hustota: 0,949 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012213
CAS číslo: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %